Merck
N17408
Sigma-Aldrich
2-Nitro-1,3-indanedione dihydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5NO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
227.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
119 °C (dec.) (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)