Merck
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51340024
詳細
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)