Merck
M8422
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O3
CAS番号:
分子量:
252.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3