Merck
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)