Merck
M2132
Sigma-Aldrich
mono-Methyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
別名:
Phosphoric acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5O4P · 2C6H13N
CAS番号:
分子量:
310.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(O)(O)=O.NC1CCCCC1.NC2CCCCC2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M2132-VAR:
M2132-5G:
M2132-1G:
M2132-BULK:
M2132-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)