コンテンツへスキップ
Merck

L511773

Sigma-Aldrich

[Ru(bpz)3][PF6]2

AldrichCPR

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C24H18F12N12P2Ru
CAS番号:
分子量:
865.48
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:

SMILES記法

[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9

InChI

1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;

InChI Key

VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

アプリケーション

Employed by Yoon in the visible-light mediated hyrothiolation of alkenes (Tiol-Ene Reaction) and Zheng for the intermolecular [3+2] cycloadditions of cyclopropylamines and alkenes.

Redox Mediators in Visible Light Photocatalysis: Photocatalytic Radical Thiol-Ene Additions

Intermolecular [3+2] Cycloaddition of Cyclopropylamines with Olefins by Visible-Light Photocatalysis

For other Visible-Light Photocatalysts, refer to: www.aldrich.com/photocatalysis
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Teshik Yoon and Professor Corey Stephenson.

その他情報

Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。

保管分類コード

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

L511773-50MG:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

この製品を見ている人はこちらもチェック

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)