Merck
L476846
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H23ClN4O3
CAS番号:
分子量:
486.962
MDL番号: