Merck
L475963
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H23Cl2N3O
CAS番号:
分子量:
428.365
MDL番号: