Merck
L475491
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H19ClN4O3S3
CAS番号:
分子量:
495.044
MDL番号: