Merck
L474754
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H23ClN4O4
CAS番号:
分子量:
490.951
MDL番号: