Merck
L474509
N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H24ClN5O2S
CAS番号:
分子量:
506.03
MDL番号: