Merck
L473081
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H25N5O3S
CAS番号:
分子量:
487.585
MDL番号: