Merck
L466158
N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H25N3O2S
CAS番号:
分子量:
443.572
MDL番号: