Merck
L445746
2-{[5-({[(ISOPROPYLANILINO)METHYL]SULFANYL}METHYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H31N5OS2
CAS番号:
分子量:
517.72
MDL番号: