Merck
L443247
2-{[5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-4-(2-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-PHENYLETHANONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H19Cl2N3O2S
CAS番号:
分子量:
484.408
MDL番号: