Merck
L442178
1-ALLYL-3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-2-IMINO-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H15ClN4O3S
CAS番号:
分子量:
426.885
MDL番号: