Merck
L442135
2-IMINO-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H27N5O4S
CAS番号:
分子量:
493.589
MDL番号: