Merck
L436577
ETHYL (2E)-7-METHYL-2-[4-(METHYLSULFANYL)BENZYLIDENE]-5-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H24N2O3S3
CAS番号:
分子量:
496.674
MDL番号: