Merck
L433233
2-[(5Z)-6-OXO-5-(2-PROPOXYBENZYLIDENE)-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
421.478
MDL番号: