Merck
L430978
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-HYDROXYPHENYL)-1-(3-METHOXYPROPYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H29NO6
CAS番号:
分子量:
487.558
MDL番号: