Merck
L426652
(2Z)-2-{[3-(2-METHYL-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-5-YL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-6-PHENYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H21N5O3S
CAS番号:
分子量:
531.598
MDL番号: