Merck
L424552
N-ALLYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H21N5O3
CAS番号:
分子量:
367.411
MDL番号: