Merck
L422398
2-{[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)PROPANOYL]AMINO}-N-(2-FURYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H23N3O5S
CAS番号:
分子量:
477.543
MDL番号: