Merck
L422053
5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(2-FUROYL)-3-HYDROXY-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H23NO7
CAS番号:
分子量:
413.431
MDL番号: