Merck
L421863
(5Z)-5-{[3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(2-FURYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H18ClN3O3S2
CAS番号:
分子量:
508.022
MDL番号: