Merck
L418366
4-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H21N5O4S
CAS番号:
分子量:
427.485
MDL番号: