Merck
L417106
N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H34N4O3S2
CAS番号:
分子量:
562.758
MDL番号: