Merck
L410810
2-BROMO-6-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H15BrN4O3S
CAS番号:
分子量:
435.302
MDL番号: