Merck
L410500
2-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H18N4O4S
CAS番号:
分子量:
398.444
MDL番号: