Merck
L407755
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H20N6O3S
CAS番号:
分子量:
412.474
MDL番号: