Merck
L406678
4-[({[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H24N4O3S2
CAS番号:
分子量:
504.634
MDL番号: