Merck
L404586
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20BrN3O2S
CAS番号:
分子量:
494.414
MDL番号: