Merck
L402257
2-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-ETHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-N-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H21Cl2N3O4
CAS番号:
分子量:
486.359
MDL番号: