Merck
L401692
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C31H28BrN3O6S
CAS番号:
分子量:
650.553
MDL番号: