Merck
L401579
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H21BrClN3O5S
CAS番号:
分子量:
626.918
MDL番号: