Merck
L369608
2-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H27ClN4O5
CAS番号:
分子量:
547.015
MDL番号: