Merck
L366889
N-(4-{[(2,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL)AMINO]SULFONYL}PHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H23N7O4S2
CAS番号:
分子量:
513.601
MDL番号: