Merck
L363723
2-{[6-(4-BROMOPHENYL)-3-CYANO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H15BrF3N3OS
CAS番号:
分子量:
506.348
MDL番号: