Merck
L361917
N-BENZYL-2-IMINO-1-ISOPROPYL-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H23N5O2
CAS番号:
分子量:
401.472
MDL番号: