Merck
L353124
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H25N3O6
CAS番号:
分子量:
439.472
MDL番号: