Merck
L348716
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H27FN2O4
CAS番号:
分子量:
426.492
MDL番号: