Merck
L341673
METHYL 4-[7-(2-FLUOROPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-6-YL]BENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H19FN4O3
CAS番号:
分子量:
454.465
MDL番号: