Merck
L336335
N-BENZYL-N-(TERT-BUTYL)-4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H26N2O2S3
CAS番号:
分子量:
458.668
MDL番号: