Merck
L335541
N-[(5Z)-5-(5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H10BrN3O3S2
CAS番号:
分子量:
460.331
MDL番号: