Merck
L335533
N-[(5Z)-5-(1-ACETYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-HYDROXYBENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H13N3O5S2
CAS番号:
分子量:
439.472
MDL番号: