Merck
L332895
2-[(5E)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H13Cl2NO3S3
CAS番号:
分子量:
422.374
MDL番号: