Merck
L316792
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H28ClN5O2S
CAS番号:
分子量:
534.085
MDL番号: