Merck
L316253
2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H22FN5O2S
CAS番号:
分子量:
475.549
MDL番号: