Merck
L315257
3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C31H25N5O
CAS番号:
分子量:
483.578
MDL番号: