Merck
L312665
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H20N4O4
CAS番号:
分子量:
332.362
MDL番号: